Få mere at vide
BINDER™ CB-serie - CO2-inkubator med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO2-sensor
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17383693 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
53 l
170 l
267 l
Model-:
CB056-230 V
CB056-230 VO
CB170-230 V
CB170-230 V-O
CB170-230V-D
CB260-230 V
CB260-230 V-O
Ilt kontrol:
Ingen
Ja
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Model- Ilt kontrol Pakningsstørrelse
17383693 53 l CB056-230 V Ingen -
17393693 53 l CB056-230 VO Ja -
17739794 170 l CB170-230V-D Ingen -
17303703 170 l CB170-230 V Ingen -
17313703 170 l CB170-230 V-O Ja -
17323703 267 l CB260-230 V Ingen -
17333703 267 l CB260-230 V-O Ja Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 17383693 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 96400005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Den kraftfulde og alsidige CB CO2-inkubator er velegnet til cellebaserede assays inden for medicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning. Den er endda velegnet til komplekse dyrkningsforsøg eller individuelle miljøer med hypoksiske forhold takket være det omfattende udvalg af muligheder og tilbehør.
  • Optimeret befugtningssystem med dobbelt bakke og kondensbeskyttelse
  • Gennemprøvet anti-kontamineringsfunktion med 180°C varmluftsterilisering
  • Varmluftsteriliserbar CO2-sensor med enkeltstråle infrarød teknologi
  • Sømløst indvendigt kammer lavet af rustfrit stål med flanger som hyldestøttesystem
  • Ventilatorløst interiør med Venturi CO2-gasblandedyse
  • Intuitiv regulator med berøringsskærm
  • Intern dataoptagelse, kan udlæses i åbent format via USB-interface
  • Fejldiagnosesystem med visuel og akustisk alarm
  • Integrationer: Ethernet, USB, nulspændingsalarmkontakt
  • Fejlsikkert CO2-system til beskyttelse af cellekulturers pH
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,9 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 22 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 10 kg
Oversigt CB056-230 V, Standard, CB-serie - CO2-inkubatorer med varmluftsterilisering og varmesteriliserbar CO2-sensor, 53 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Kapacitet (metrisk) 53 l
Kammermateriale Rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Konvektion type Natural, Fanless Interior
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 2
O2 koncentrationsområde 1 til 21 %
Ilt kontrol Ingen
Stiktype NEMA 5-20P
Relativ luftfugtighed 90 til 95 %
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +4 °C til 60 °C
Type CO2-inkubatorer
Vise TFT-berøringsskærm
Model- CB056-230 V
O2-sensorteknologi IR sensor
Sensortyper IR sensor
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 330 x 400 mm
Dimensioner (L x B x H) 528 x 645 x 674 mm
Vægt (metrisk) 53 kg
Spænding 230 V
Watt 0.8 kW
Strømstyrke 3,5 A
Frekvens 50/60 Hz