Få mere at vide
Binder™ Series CB CO2 Incubators with Hot Air Sterilization and Heat Sterilizable CO2 Sensor
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17171391 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
Omgivende +4 °C til 60 °C
Omgivende +6 °C til 60 °C
Model-:
CB056-230 VO
CB056-230V
Type:
Med iltkontrol
Standard
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Model- Type
17171391 Omgivende +4 °C til 60 °C CB056-230V Standard
17181391 Omgivende +6 °C til 60 °C CB056-230 VO Med iltkontrol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17171391 Leverandør Binder™ Leverandørnr. 90400167
For sensitive incubation applications, optimizes cell growth, perform complex cultivation experiments/ environmental conditions
  • Premium class among the CO2 incubators
  • Suitable for all sensitive incubation applications
  • Ensures optimal cell growth
  • Can perform complex cultivation experiments and specific environmental conditions
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Kapacitet (metrisk) 53 L
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +4 °C til 60 °C
Type Standard
Vise LCD Display
Model- CB056-230V
Mål (D x B x H) Indvendig 330 x 400 x 400 mm
Dimensioner (L x B x H) 528 x 645 x 674 mm
Vægt (metrisk) 53 kg
Spænding 230 V
Watt 0, 8 kW
Strømstyrke 3, 5 A
Frekvens 50/60 Hz