Få mere at vide
BINDER™ BF-serie Avantgarde.Line - Standardinkubator med tvungen konvektion
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15662116 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
59 l
257 l
734 l
Dimensioner (L x B x H):
675 x 690 x 640 mm
1075 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15662116 59 l 675 x 690 x 640 mm Hver
15682116 257 l 1075 x 840 x 965 mm Hver
15810312 734 l 1165 x 870 x 1590 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15662116 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100313
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Inkubatoren i BF Avantgarde.Line-serien med tvungen konvektion er velegnet til alle skånsomme inkubationsapplikationer, især ved fuld kapacitet og gennemstrømning af store batches. Denne inkubator er ekstremt homogen og har hurtige genopretningstider.
BINDER BF-seriens inkubatorer med tvungen konvektion er også ideelle til udfordrende inkubationsopgaver, sikkerhed og præcision er garanteret, selv ved fuld kapacitet og ved høj gennemstrømning af batches.
  • Høj temperaturnøjagtighed takket være APT.line™-teknologi
  • Tvungen konvektion
  • Regulator med LCD-skærm
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 3.1 integreret uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • USB-port til optagelse af data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 2,1 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt BF056-230 V, Standard, BF-serie Avantgarde.Line - Standardinkubatorer med tvungen konvektion, 59 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 59 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Tvunget, APT. Linjeteknologi
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 2
Stiktype NEMA 5-20P
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +7° til 100 °C
Type Standardinkubatorer
Vise LCD
Dør stil Glaslåge
Model- BF056-230 V
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 340 x 440 mm
Dimensioner (L x B x H) 675 x 690 x 640 mm
Vægt (metrisk) 40 kg
Spænding 230 V
Watt 0.4 kW
Strømstyrke 6,3 A
Frekvens 50/60 Hz