Få mere at vide
BINDER™ BD-S-seriens Solid.Line - Standard-inkubator med naturlig konvektion
Solid.Line inkubatoren er velegnet til inkubation. Egenskaberne for Solid.Line er rettet mod den pågældende applikation og bruges derfor i forskning og kvalitetssikring.
9863.39 DKK - 13399.89 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
---|---|
Kammermateriale | Rustfrit stål |
Konvektionsteknologi | APT.Line-teknologi |
Konvektion type | Naturlig |
Holder | Ingen |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Model- | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Model- | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
15961352
![]() |
BINDER™
9090-0016 |
62 L | BDS056-230 V |
10115.00 DKK 9863.39 DKK / Hver Spare 251.61 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 03-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
15923420
![]() |
BINDER™
9090-0022 |
118 L | BDS115-230 V |
13399.89 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Temperaturområde: +5°C over omgivelsestemperatur til +70°C
- APT.line™ forvarmningsteknologi til kammeret
- Naturlig konvektion
- Justerbar udblæsningsluftspjæld
- Regulator med timerfunktion
- Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
- 1 forkromet stativ, inkl. hyldestøtter
- Maksimalt antal stativer til (9090-0016): 3
- Maksimalt antal stativer til (9090-0022): 5
- Klasse 3.1 integreret uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
Tekniske data
Må ikke autoklaveres | |
APT.Line-teknologi | |
Ingen | |
Rustfrit stål | |
1 | |
Standardinkubatorer | |
230 V | |
50/60 Hz |
Rustfrit stål | |
Naturlig | |
Ingen belysning | |
1 | |
NEMA 5-20P | |
LED | |
6,3 A |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
BINDER™ BD-S-seriens Solid.Line - Standard-inkubator med naturlig konvektion