Få mere at vide
BINDER™ BD-serie Avantgarde.Line - Standardinkubator med naturlig konvektion
Artikelnummer. 15820312 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
57 l
112 l
253 l
737 l
Dimensioner (L x B x H):
565 x 640 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1040 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15820312 737 l 1165 x 870 x 1590 mm Hver
15692116 57 l 565 x 640 x 625 mm Hver
15602126 112 l 835 x 740 x 735 mm Hver
15612126 253 l 1040 x 840 x 965 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15820312 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100331
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
BD-serie Avantgarde.Line er specielt designet til skånsom inkubation af organismer samt konditionering af varmefølsomme medier. Det nye enhedsdesign og den homogene temperaturfordeling sikrer de allerbedste resultater.
BD-serie inkubatorer fungerer med naturlig konvektion og er takket være deres avancerede tekniske udstyr et pålideligt valg til inkubation af mikrobiologiske kulturer.
  • Temperaturområde: +5°C over omgivelsestemperatur til +100°C
  • Høj temperaturnøjagtighed takket være APT.line™-teknologi
  • Naturlig konvektion
  • Regulator med LCD-skærm
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 3.1 integreret uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • USB-port til optagelse af data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 26 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 99.2 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 45 kg
Oversigt BD720-230 V, Standard, BD-serie Avantgarde.Line - Standardinkubatorer med naturlig konvektion, 737 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 737 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Naturlig, APT. Line Technolgoy
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 2
Stiktype 2-benet, CEE7/7. (For Storbritannien eller Irland, inkluderer 3-benet UK stik.)
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +10 til 100 °C
Type Standardinkubatorer
Vise LCD
Dør stil Glaslåge
Inkluderer Tyngdekraftskonvektion
Model- BD720-230 V
Mål (D x B x H) Indvendig 960 x 600 x 1280 mm
Dimensioner (L x B x H) 1165 x 870 x 1590 mm
Vægt (metrisk) 170 kg
Spænding 230 V
Watt 1.65 kW
Strømstyrke 7,2 A
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.