Få mere at vide
BINDER™ BD-serie Avantgarde.Line - Standardinkubator med naturlig konvektion
Shop alle BINDER produkterBeskrivelse
BD-serie inkubatorer fungerer med naturlig konvektion og er takket være deres avancerede tekniske udstyr et pålideligt valg til inkubation af mikrobiologiske kulturer.
- Temperaturområde: +5°C over omgivelsestemperatur til +100°C
- Høj temperaturnøjagtighed takket være APT.line™-teknologi
- Naturlig konvektion
- Regulator med LCD-skærm
- Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
- Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
- 2 forkromede stativer
- Klasse 3.1 integreret uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
- Ergonomisk håndtagsdesign
- USB-port til optagelse af data
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2 kubikfod |
| Kapacitet (engelsk) hylde | 66.1 lb. |
| Kapacitet (metrisk) hylde | 30 kg |
| Oversigt | BD056-230 V, Standard, BD-serie Avantgarde.Line - Standardinkubatorer med naturlig konvektion, 57 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kapacitet (metrisk) | 57 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Konvektion type | Naturlig, APT. Line Technolgoy |
| Holder | Ingen |
| Belysning | Ingen belysning |
| Vis mere |