Få mere at vide
BINDER™ BD-serie Avantgarde.Line - Standardinkubator med naturlig konvektion
Artikelnummer. 15602126 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
57 l
112 l
253 l
737 l
Dimensioner (L x B x H):
565 x 640 x 625 mm
835 x 740 x 735 mm
1040 x 840 x 965 mm
1165 x 870 x 1590 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
15602126 112 l 835 x 740 x 735 mm Hver
15692116 57 l 565 x 640 x 625 mm Hver
15612126 253 l 1040 x 840 x 965 mm Hver
15820312 737 l 1165 x 870 x 1590 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 15602126 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 90100325
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
BD-serie Avantgarde.Line er specielt designet til skånsom inkubation af organismer samt konditionering af varmefølsomme medier. Det nye enhedsdesign og den homogene temperaturfordeling sikrer de allerbedste resultater.
BD-serie inkubatorer fungerer med naturlig konvektion og er takket være deres avancerede tekniske udstyr et pålideligt valg til inkubation af mikrobiologiske kulturer.
  • Temperaturområde: +5°C over omgivelsestemperatur til +100°C
  • Høj temperaturnøjagtighed takket være APT.line™-teknologi
  • Naturlig konvektion
  • Regulator med LCD-skærm
  • Elektromekanisk styring af udsugningsluftspjældet
  • Inderlåge lavet af hærdet sikkerhedsglas
  • 2 forkromede stativer
  • Klasse 3.1 integreret uafhængig temperatursikring (DIN 12880) med visuel alarm
  • Ergonomisk håndtagsdesign
  • USB-port til optagelse af data
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 4 kubikfod
Kapacitet (engelsk) hylde 66.1 lb.
Kapacitet (metrisk) hylde 30 kg
Oversigt BD115-230 V, Standard, BD-serie Avantgarde.Line - Standardinkubatorer med naturlig konvektion, 112 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (metrisk) 112 l
Kammermateriale Rustfrit stål
Konvektion type Naturlig, APT. Line Technolgoy
Holder Ingen
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Antal steder 1
Antal hylder 2
Stiktype 2-benet, CEE7/7. (For Storbritannien eller Irland, inkluderer 3-benet UK stik.)
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Type Standardinkubatorer
Vise LCD
Dør stil Glaslåge
Model- BD115-230 V
Antal døre 1
Mål (D x B x H) Indvendig 510 x 420 x 530 mm
Dimensioner (L x B x H) 835 x 740 x 735 mm
Vægt (metrisk) 57 kg
Elektriske krav 230 V, 1-faset, 50/60 Hz, 0.35 kW
Spænding 230 V
Watt 0.35 kW
Strømstyrke 1,6 A
Frekvens 50/60 Hz