Få mere at vide
Thermo Scientific™ Serie 8000 vandkappet CO 2 inkubator, 184L
Shop alle Thermo Scientific produkter
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
Model-:
Enkelt Tri-gas inkubator
Enkelt inkubator
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Beskyt cellekulturer og forhindre kontaminering ved hjælp af Thermo Scientific™ Serie 8000 CO 2 inkubatorer med vandkappe. De tilbyder pålidelig fleksibilitet til dyrkning af celler, præcis temperaturkontrol og stabilitet af alle kulturparametre holder kulturer sikre, hvilket sparer dig tid og penge. Vandkappet teknologi holder temperaturen i længere perioder.
Operation
- Hurtig HEPA-filtrering producerer klasse 100 luftkvalitet på under fem minutter
- Intuitiv Message Center-brugergrænseflade for hurtig og nem adgang til alle funktioner
- Indstil temperatur, overtemperatur, CO 2 niveauer
- Kalibrer temperatur, CO 2 , (valgfrit) RH
- Konfigurer hørbar tænd/sluk, adgangskode, påmindelse om HEPA-filterskift, fjernalarmkontakter, sporing af lav temperatur og høj og lav CO 2 alarmer
- CO 2 og (valgfrit) O 2 og RH vises
- Opvarmningsindikator
- Fjernalarmens kontakter
- Klasse 100 tidspåmindelse vises, når døren er lukket i fem minutter
- Justerbar indbygget timer giver dig besked, hvornår du skal udskifte filteret
- Valg af TC eller IR CO2-sensor
Konstruktion
- Tredobbelt væg konstruktion
- Opvarmet indvendig glasdør med to ruder reducerer varmetab og kondens
- Afrundede hjørner overalt for nem rengøring
- Hylder, understøtninger og HEPA-filter fjernes nemt uden værktøj
Bestillingsoplysninger:
Ikke tilgængelig i USA
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 6,5 cu. ft. |
| Certificeringer/compliance | UL, CUL, CE |
| Dataoutput | Valgfri 4-20mA |
| Oversigt | Enkelt 184L inkubator |
| Kapacitet (metrisk) | 184 L |
| Kammermateriale | Poleret rustfrit stål |
| CO2-koncentrationsområde | 0 til 20 % |
| CO2-sensorteknologi | IR sensor |
| Belysning | LED |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur