Få mere at vide
Thermo Scientific™ Serie 8000 vandkappet CO 2 inkubator, 184L
Artikelnummer. 11822711 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
Model-:
Enkelt Tri-gas inkubator
Enkelt inkubator
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. CO2-sensorteknologi Model- Spænding Pakningsstørrelse
11822711 TC-sensor Enkelt inkubator 230 V Hver
11832711 IR sensor Enkelt inkubator 230 V Hver
11842711 TC-sensor Enkelt Tri-gas inkubator 230 V Hver
11852711 IR sensor Enkelt Tri-gas inkubator 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11822711 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3429
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Beskyt cellekulturer og forhindre kontaminering ved brug af Thermo Scientific™ Serie 8000 CO 2 inkubatorer med vandkappe.
Beskyt cellekulturer og forhindre kontaminering ved hjælp af Thermo Scientific™ Serie 8000 CO 2 inkubatorer med vandkappe. De tilbyder pålidelig fleksibilitet til dyrkning af celler, præcis temperaturkontrol og stabilitet af alle kulturparametre holder kulturer sikre, hvilket sparer dig tid og penge. Vandkappet teknologi holder temperaturen i længere perioder.
Operation
  • Hurtig HEPA-filtrering producerer klasse 100 luftkvalitet på under fem minutter
  • Intuitiv Message Center-brugergrænseflade for hurtig og nem adgang til alle funktioner
  • Indstil temperatur, overtemperatur, CO 2 niveauer
  • Kalibrer temperatur, CO 2 , (valgfrit) RH
  • Konfigurer hørbar tænd/sluk, adgangskode, påmindelse om HEPA-filterskift, fjernalarmkontakter, sporing af lav temperatur og høj og lav CO 2 alarmer
  • CO 2 og (valgfrit) O 2 og RH vises
  • Opvarmningsindikator
  • Fjernalarmens kontakter
  • Klasse 100 tidspåmindelse vises, når døren er lukket i fem minutter
  • Justerbar indbygget timer giver dig besked, hvornår du skal udskifte filteret
  • Valg af TC eller IR CO2-sensor
Konstruktion
  • Tredobbelt væg konstruktion
  • Opvarmet indvendig glasdør med to ruder reducerer varmetab og kondens
  • Afrundede hjørner overalt for nem rengøring
  • Hylder, understøtninger og HEPA-filter fjernes nemt uden værktøj
Bestillingsoplysninger:
Ikke tilgængelig i USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,5 cu. ft.
Certificeringer/compliance UL, CUL, CE
Dataoutput Valgfri 4-20mA
Oversigt Enkelt 184L inkubator
Kapacitet (metrisk) 184 L
Kammermateriale Poleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi TC-sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Ilt kontrol Ingen
Relativ luftfugtighed <90 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Vandpande
Model- Enkelt inkubator
Mål (D x B x H) Indvendig 20 x 21,3 x 26,8 tommer. (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Dimensioner (L x B x H) 25 x 26 x 39,5 tommer. (63,5 x 100,3 x 66 cm)
Vægt (engelsk) 365 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V