Få mere at vide
Thermo Scientific™ Series 8000 Direct-Heat CO2 Incubator, 184 l
Artikelnummer. 11872711 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz
CO2-sensorteknologi:
IR sensor
TC-sensor
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav CO2-sensorteknologi Pakningsstørrelse
11872711 230 V, 50/60 Hz IR sensor Hver
11862711 230 V, 50/60 Hz TC-sensor Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 11872711 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 3543
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120805.00 DKK
    108930.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 11874.98 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Spar tid og penge ved at holde kulturer sikre med Thermo Scientific™ Series 8000 CO2-inkubatorer med direkte varme, de har et gennemprøvet steriliseringssystem, der destruerer alle mikrobielle livsformer inde i kammeret.
Spar tid og penge ved at holde kulturer sikre med Thermo Scientific™ Series 8000 CO2-inkubatorer med direkte varme, de har et gennemprøvet steriliseringssystem, der destruerer alle mikrobielle livsformer inde i kammeret. Med præcis temperaturkontrol og stabilitet af alle dyrkningsparametre tilbyder 8000-serien af inkubatorer pålidelig fleksibilitet til dyrkning af celler. Den automatiske højtemperatur dekontamineringscyklus er ideel til sterilisering natten over og sikrer ensartet sterilisering gang på gang.
Retningsstyret luftstrøm og direkte kammeropvarmning opretholder optimal ensartethed for et ideelt dyrkningsmiljø. Under steriliseringscyklussen sikrer systemet, at hele kammeret er steriliseret og al kontaminering elimineret.
  • Avanceret luftstrøm og opvarmning giver ensartet temperatur og stabilitet
  • Mikroprocessorstyret overvågningssystem
  • HEPA-luftfiltreringssystem i kammeret giver kontinuerligt beskyttelse mod uønskede kontaminanter
  • Hurtig HEPA-filtrering producerer klasse 100 luftkvalitet på under fem minutter
  • Integreret °140 C højtemperatursteriliseringsevne
  • Valg af TC eller IR CO2-sensor
  • Afrundede hjørner overalt for nem rengøring
  • Hylder, understøtninger og HEPA-filter fjernes nemt uden værktøj
  • Let og nem at flytte med rullebase som tilbehør
Advarsler vedrørende bestilling:
Ikke tilgængelig i USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,5 cu. ft.
Dataoutput Ekstraudstyr
Oversigt Enkelt 184L inkubator
Kapacitet (metrisk) 184 L
Kammermateriale Poleret rustfrit stål
CO2-koncentrationsområde 0 til 20 %
CO2-sensorteknologi IR sensor
Belysning LED
Materiale Rustfrit stål
Ilt kontrol Ingen
Relativ luftfugtighed <90 % ved 37 °C
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 50 °C
Type CO2-inkubatorer
Fugtighed Kilde Vandpande
Mål (D x B x H) Indvendig 20 x 21,3 x 26,8 tommer. (50,8 x 54,1 x 68,1 cm)
Dimensioner (L x B x H) 25 x 26,3 x 39,5 tommer. (63,5 x 66,8 x 100,3 cm)
Vægt (engelsk) 260 lb.
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Spænding 230 V