Få mere at vide
Kautex™ HDPE Series 353 Industrial Jerry Can
Artikelnummer. 10781042
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10781042 25 L Hver
1 options
Artikelnummer. 10781042 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000086794
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00 DKK
    66.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.37 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
HDPE Series 353 Industrial Jerry Can kan bruges til næsten ethvert formål. Applikationerne omfatter opbevaring, emballering og transport.
  • Fremstillet af HDPE
  • Til lukkestørrelser DIN 55/51
  • FN-godkendelse til: 2,5 til 5 L og 10 til 30 L jerrydåser
  • Kan bruges til næsten ethvert formål
  • Applikationerne omfatter opbevaring, emballering og transport
  • Fås i blå eller naturlig farve
  • Omfattende udvalg af lukketilbehør gør det lettere at bruge mange formål
Bemærk: Cap sælges separat; se Kautex Skruelukker (10689931).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 L
Certificeringer/compliance UN 3H1/X1.9/250
Lukketype Skruelåg
Farve Blå
Diameter (engelsk) Indvendig hals 1,9 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig hals 48.5 mm
Dimensioner (L x B) 290 x 246 mm
Til brug med (applikation) Opbevaring, emballage, transport
Højde (engelsk) 17,7 tommer
Højde (metrisk) 450 mm
Inkluderer Jerry kan kun
Længde (engelsk) 11,4 tommer
Længde (metrisk) 290 mm
Materiale HDPE
nr. pr. pakke 6 Pk.
Produkttype Jerry Can
Form Rektangulær
Vægt (metrisk) 1.100 kg
Bredde (engelsk) 9,7 tommer.
Bredde (metrisk) 246 mm