Få mere at vide
Kautex™ Opti-Rib™ HDPE Jerry Can with Attached Stopper
Kapacitet (metrisk):
8 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Suitable for Europaletts
- Stackable
- Environmentally friendly
- Automatically attached stopper
- Natural color
- Neck DIN 45
- Automatic closure attachment possible
- Environmentally friendly: non-residue emptying, genuine disposal (100 % HDPE)
- For Use With: Storage, packaging, transport
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Lukketype | Screw Cap (sold separately) |
| Farve | Natural |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1.4 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 34.5 mm |
| Dimensioner (L x B) | 230 x 190 mm |
| Til brug med (applikation) | Storage, Packaging, Transport |
| Højde (engelsk) | 10.6 in. |
| Højde (metrisk) | 270 mm |
| Vis mere |