Få mere at vide
Kautex™ Series 310 Safegrip HDPE flaske med smal hals
Artikelnummer. 15271599
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15271599 500 mL
15241599 50 mL
15251599 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15271599 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000085940
Series 310 Safegrip HDPE smalhalsflaske har en firkantet form for sikker og komfortabel håndtering.
  • Halsen på denne flaske er tilpasset standard glaslukningen DIN 32
  • Fremstillet af HDPE
  • Naturlig farve
  • Applikationerne omfatter opbevaring, emballering og transport.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 500 mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,91 oz.
Farve Neutral
Materiale HDPE
Mængde 150 stk. pr sag
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 75 mm
Certificeringer/compliance Referenceerklæring om overensstemmelse
Lukning inkluderet Nej
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Mund Smal
Form Firkant
Egnet til formålet Certificeret kvalitet
Højde (metrisk) 169 mm
Produkttype Firkantet flaske med smal mund
Bredde (engelsk) 2,95 tommer.
Højde (engelsk) 6,65 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Política de privacidad.