Få mere at vide
Kautex™ Series 310 Safegrip 250mL HDPE smalhalset flaske
Beskrivelse
- Halsen på denne flaske er tilpasset standard glaslukningen DIN 32
- Fremstillet af HDPE
- Naturlig farve
- Applikationerne omfatter opbevaring, emballering og transport
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Farve | Neutral |
| Dimensioner (L x B x H) | 60 x 60 x 136 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 18.6 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballage, transport, opbevaring |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 234/sag |
| Certificeringer/compliance | DIN 32 |
| Form | Firkant |