Få mere at vide
Kautex™ Series 310 200mL PVC bredhalset ravbeholder
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Beskrivelse
- Bred hals gør det nemt at fylde og rengøre beholderen
- Med manipulationssikker lukning
- Firkantet form
- Lækagesikker lukning i sort polypropylen
- Applikationerne omfatter emballering, dispensering, afsendelse af prøver og opbevaring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Farve | Brun |
| Dimensioner (L x B x H) | 59.5 x 59.5 x 98.5 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 41 mm |
| Til brug med (applikation) | Emballage, transport, opbevaring |
| Inkluderer | Skruelåg lukning |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| nr. pr. sag | 288,-/sag |
| nr. pr. pakke | 48/Pk. |
| Produktlinje | Serie 310 |
| Vis mere |