Få mere at vide
Scientific Industries Seriel kabel til Enviro-Genie
Artikelnummer. 11371454 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Enviro-Genie
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11371454 Enviro-Genie Hver
1 options
Artikelnummer. 11371454 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041375
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.40 DKK
    196.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.57 DKK
    9% Slukket
På lager
Dette serielle kabel kan bruges til at forbinde Enviro-Genie til en computer via en seriel port til datafangst eller programmering.
  • Bruges til at forbinde Enviro-Genie til en computer via en seriel port til datafangst eller programmering
  • Standard 9-benet, hun-til-hun lige gennem seriel kabel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Seriel kabel
Vægt (engelsk) 1 lb.
Vægt (metrisk) 0.45 kg
Farve Grå
Til brug med (applikation) Dataoverførsel og programmering via seriel port
Til brug med (udstyr) Enviro-Genie
Emballagemængde 1 stk.