Få mere at vide
Seratrodast, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484477 50 mg
16428608 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16484477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0774
MedChemExpress Seratrodast(AA 2414) is an anti-asthmatic agent and a potent and selective thromboxane A2 receptor (TP) antagonist.
Seratrodast(AA 2414) is an anti-asthmatic agent and a potent and selective thromboxane A2 receptor (TP) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Seratrodast
Fysisk form Solid
CAS 112665-43-7
Farve Orange
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym AA 2414
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.14 mM)
SMIL CC(C1=O)=C(C(C(C)=C1C)=O)C(C2=CC=CC=C2)CCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 354.44
Formel vægt 354.44
Procent renhed 99.68%