missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Seratrodast, MedChemExpress Artikelnummer.: 16428608

Seratrodast, MedChemExpress

Artikelnummer. 16428608
10 mg
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16428608

Brand: Medchem Express HYB0774

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Seratrodast(AA 2414) is an anti-asthmatic agent and a potent and selective thromboxane A2 receptor (TP) antagonist.

Seratrodast(AA 2414) is an anti-asthmatic agent and a potent and selective thromboxane A2 receptor (TP) antagonist.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Seratrodast
Fysisk form Solid
CAS 112665-43-7
Farve Orange
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H26O4
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym AA 2414
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (282.14 mM)
SMIL CC(C1=O)=C(C(C(C)=C1C)=O)C(C2=CC=CC=C2)CCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 354.44
Formel vægt 354.44
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel
Seratrodast, MedChemExpress

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.