Få mere at vide
Cytiva SeraSil-Mag Silica Coated Superparamagnetic Beads
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 ml
60 ml
Størrelse:
400 nm diameter partikel
400 nm diameter partikler
700 nm diameter partikel
Pakningsstørrelse:
60ml
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20 mg/ml i vand (0,05 % natriumazid) |
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Opbevaringsopløsning: Vand + 0,05 % natriumazid |
| Diameter (metrisk) | 400 nm |
| Til brug med (applikation) | Kaotrop saltkemi og vortexblanding, rulleblanding og sonikering |
| Produkttype | Silicabelagt, kerne-skal struktur |
| Mængde | 5 ml |
| Størrelse | 400 nm diameter partikler |