Få mere at vide
Cytiva SeraSil-Mag Silica Coated Superparamagnetic Beads
Artikelnummer. 16457655 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 mL
60 mL
Størrelse:
400 nm diameter partikel
400 nm diameter partikler
700 nm diameter partikel
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. 16457655
Brand: Cytiva 29357373
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SeraSil-Mag-perler til nukleinsyreisolering leverer DNA-ekstraktion med høj renhed i NGS applikationer.
  • Leverer DNA-ekstraktion med høj renhed til meget følsomme applikationer, hvor prøven er knap
  • Disse perler giver en optimal overflade til nukleinsyrebinding med høj ydeevne og lav baggrund
  • Høj magnetisering (60 emu/g) og stærk bindingskapacitet giver hurtig magnetisk respons (∼ 5 sekunder) og forkort den tid, der kræves til magnetiske trin under isolering
  • Perler kommer i to størrelser (diameter i submikroskala 700 nm og 400 nm), hvilket giver valg baseret på overfladekrav og høj bindingskapacitet på grund af de små partikler
  • Perlerne er monodisperse med snæver størrelsesfordeling for ensartede, reproducerbare resultater
  • Silanolhydroxylgrupper på perleoverfladen giver effektiv isolering af nukleinsyrer med høj renhed
  • Testet for mikrobiel kontaminering
  • God opdriftsstabilitet (lav sedimentationshastighed): perler forbliver godt suspenderet og spredt i over 90 minutter (ved 1 mg/ml koncentration)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Koncentration 20 mg/ml i vand (0,05 % natriumazid)
    Indhold og opbevaring Stuetemperatur
    Oversigt Opbevaringsopløsning: Vand + 0,05 % natriumazid
    Diameter (metrisk) 700 nm
    Til brug med (applikation) Kaotrop saltkemi og vortexblanding, rulleblanding og sonikering
    Produkttype Silicabelagt, kerne-skal struktur
    Mængde 5 mL
    Størrelse 700 nm diameter partikel