Få mere at vide
Serabelisib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16481297
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16481297 50 mg
16473286 25 mg
16447787 5 mg
16415068 10 mg
16405806 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16481297 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12285
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Serabelisib (MLN1117) is a selective p110α inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Serabelisib (MLN1117) is a selective p110α inhibitor with an IC50 of 15 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Serabelisib
CAS 1268454-23-4
Farve Gray
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17N5O3
Mængde 50 mg
Synonym MLN1117 INK1117 TAK-117
Opløselighedsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (17.61 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CN=C2C=CC(C3=CC=C(OC(N)=N4)C4=C3)=CN21)N5CCOCC5
Molekylvægt (g/mol) 363.37
Formel vægt 363.37
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease