Få mere at vide
Cytiva Sera-Xtracta Virus/patogen kit
Artikelnummer. 16690284 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1000 udtræk
Artikelnummer. Mængde
16690284 1000 udtræk
1 options
Artikelnummer. 16690284 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29514201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19645.00 DKK
    18385.00 DKK / 1 sæt
    Spare 1260.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Sera-Xtracta Virus-/patogenkit til isolering af total nukleinsyre med høj gennemstrømning (DNA/RNA) fra bakterier og vira, herunder Adenovirus (Type 14), Influenza A (H3N2) og COVID-19.
  • Skalerbarhed: Op til 400μ L af prøven
  • Gendannelsesspecifikationer: Reproducerbar påvisning af lav viral titer fra 10 pfu/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Alle reagenser kan opbevares ved omgivelsestemperatur (15 til 25 °C). For Proteinase K, efter rekonstituering, opbevares ved 2 til 8 °C
Til brug med (applikation) Nukleinsyreekstraktion
Inkluderer 630 mL Binding/Lysereagens; 1000 ml vaskebuffer; 10,4 ml SeraSil-Mag, 400 perler; 10,4 ml SeraSil-Mag, 700 perler; 2 x 110 mg Proteinase K (lyofiliseret)
Mængde 1000 udtræk
Test tid Kan gennemføres på mindre end 30 minutter
Form Flydende, magnetisk perlebaseret
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SeraXtracta Virus/Pathogen Kit (1000 extractions)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: proteases, salts ofthiocyanic acid, hydrogen chloride