Få mere at vide
Cytiva Sera-Xtracta Virus/patogen kit
Artikelnummer. 16658322 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
96 Oprensninger
Artikelnummer. Mængde
16658322 96 Oprensninger
1 options
Artikelnummer. 16658322 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 29506009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2345.00 DKK
    2191.00 DKK / 1 sæt
    Spare 154.00 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til effektiv, total nukleinsyre (DNA/RNA) isolering fra bakterier og vira inklusive COVID-19
  • Sera-Xtracta Virus-/patogenkit til isolering af total nukleinsyre med høj gennemstrømning (DNA/RNA) fra bakterier og vira, herunder Adenovirus (Type 14), Influenza A (H3N2) og COVID-19.
  • Tilbyder fordelene ved fastfaseekstraktion (ved hjælp af magnetiske perler) og reproducerbare udbytter.
  • Forenklet protokol kan tilpasses til både manuel og automatiseret high-throughput-behandling.
  • Skalerbar op til 400μ L af prøven.
  • Hurtig ekstraktionsprocedure kan gennemføres på mindre end 30 minutter.
  • Til brug med respiratoriske biologiske matricer, blod og universelle transportmedier til at understøtte den følsomme nedstrømsdetektering af vira og andre patogener fundet i lave koncentrationer.
  • Kompatibel med molekylærbiologiske teknikker, herunder kvantitativ polymerasekædereaktion (qPCR, RT-qPCR), digital dråbe PCR (ddPCR ), og næste generations sekventering (NGS ).
  • Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit giver en enkel og hurtig metode til at optimere arbejdsgangen for følsomt detektionssystem for vira og andre patogener fundet i lave koncentrationer.
  • Optimer isoleringsarbejdsgange for at reducere flaskehalse
  • For at løse denne flaskehals sikrer vores robuste ekstraktionskemi, at den samlede nukleinsyre er selektivt bundet til de superparamagnetiske perler, mens urenheder effektivt fjernes under de hurtige vasketrin.
  • Den resulterende totale nukleinsyre af høj kvalitet elueres derefter fra perlen under anvendelse af en egnet elueringsbuffer efter eget valg.
  • Den hurtige Sera-Xtracta workflow giver ren nukleinsyre af høj kvalitet, der er egnet til følsom molekylær testning.
Infektionssygdomme rammer millioner af mennesker hvert år. Særligt virulente og multi-drug-resistente midler er i stigende grad ansvarlige for infektioner med stadigt voksende kompleksitet. Design, fremstilling og validering af assays for disse patogene stoffer kræver en vellykket oprensning af nukleinsyre af høj kvalitet. Dette er væsentligt for enhver molekylær forskning og test workflow. Nukleinsyreoprensningsprocessen kan være en flaskehals, fordi der kræves tilstrækkelig nukleinsyre fra biologiske prøver for at opfylde en følsomhedstærskel for assays, der er designet til at hjælpe med at identificere, kortlægge eller træffe informerede beslutninger om latente og aktive infektioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Alle reagenser kan opbevares ved omgivelsestemperatur (15 °C–25 °C). For Proteinase K, efter rekonstituering, opbevares ved 2 °C-8 °C
Inkluderer Binding/Lysereagens 60 ml; Vaskebuffer 100 ml; SeraSil-Mag 400 perler 1,1 ml; SeraSil-Mag 700 perler 1,1 ml; Proteinase K 30 mg (lyofiliseret)
Mængde 96 Oprensninger
Prøvestørrelse Op til 400μ L af prøven
Test tid Kan gennemføres på mindre end 30 minutter
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sera-Xtracta Virus/Pathogen Kit (96 extractions)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: thiocyanic acid, hydrochloric acid, proteases
  • UNKNOWN ACUTE-20% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.