Få mere at vide
Cytiva Sera-Xtracta™ HMW DNA Kit
Shop alle Cytiva produkterBeskrivelse
Sera-Xtracta™ HMW DNA Kit tilbyder magnetisk perlebaseret ekstraktion og oprensning af genomisk DNA fra fuldblod (behandlet med ethylendiamintetraeddikesyre (EDTA), citrat eller heparin), buffy coat, spyt, dyrkede pattedyrceller og fastvævsprøver. Ekstraktionsprotokollerne er designet til effektivt at fjerne forurenende stoffer og PCR-hæmmere og samtidig minimere forskydning, hvilket resulterer i høj-molekylært genomisk DNA af høj kvalitet med minimal RNA-overførsel.
- Velegnet til langlæst sekvensering: Isolerer højmolekylært DNA> 200 kb.
- Effektiv opskalering og fleksibilitet: Giver robust kemi til prøveinputvolumener fra 200μ L– 2 ml.
- Effektiv fjernelse af inhibitorer for at give genomisk DNA med høj renhed: Typisk renhedsforhold (A260/A280 og A260/A230) på> 1.7.
- Automatiseringsvenlige reagenser og brugervenlige protokoller
- Forenklet protokol minimerer co-oprensningen af RNA.
- Kompatibel med molekylærbiologiske teknikker, herunder næste generations sekventering (NGS ), kloning, restriktionsenzymfordøjelse, PCR-amplifikation og genotypeanvendelser.
Sættet bruger kaotrope midler til at ekstrahere DNA fra prøver, denaturere proteinkomponenter og fremme den selektive binding af DNA til de silica-coatede magnetiske perler. Proteinase K er den foretrukne protease til at fordøje protein fra prøver, fordi den er aktiv, selv når enzymhæmmere såsom EDTA og detergenter er til stede i prøver. Denaturerede kontaminanter fjernes let ved efterfølgende vask af silicaperlerne med et ethanolisk buffersæt. Det oprensede genomiske DNA elueres i en buffer med lav ionstyrke i en koncentration, der er egnet til de fleste nedstrøms molekylærbiologiske anvendelser.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Proteinase K 60 mg (tørret); Lyseringsbuffer 22 ml; Silica-coatede magnetiske perler 1,5 ml; Bindingsbuffer 26 ml; Vask 1 buffer AQ 120 ml; Vaskebuffer 2 AQ 30 ml; gDNA-elueringsbuffer 14mL. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Oversigt | Ca. 12μ g bindingskapacitet baseret på specificeret 15μ L alikvot af medfølgende magnetisk perlesuspension= 1,5 mg perler ved 100 mg/ml |
| Elueringsvolumen | 100μ L |
| Inkluderer | Proteinase K 3mL, Lysisbuffer 22mL, Silica-coatede magnetiske perler: 1,6 mL, bindingsbuffer 26 mL, vaskebuffer 1 AQ 120 mL, vaskebuffer 2 AQ 30 mL, gDNA-elueringsbuffer 14 mL |
| Antal reaktioner | 96 Oprensninger |
| Renhed | Renhedsforhold (A260/A280)> 1.7 |
Sikkerhed og håndtering
- Sera-Xtracta Genomic DNA Kit
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: guanidinium chloride, trometamol, proteases
- UNKNOWN ACUTE-70% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 70% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.