Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin magnetiske perler, høj biotinbindingskapacitet
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 ml
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Biotinbindingskapacitet på 4500 til 5500 pmol/mg perler
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 % faststof (10 mg/ml) |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Immunoassays, cDNA-bibliotekskonstruktion, Indfangning af biotinylerede mål |
| Mængde | 1 ml |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |