Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin magnetiske perler, høj biotinbindingskapacitet
Artikelnummer. 11815022 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 ml
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11815022
Brand: Cytiva 30152105010350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Deres blomkålslignende struktur giver Sera-Mag perler høj bindeevne. Sera-Mag Streptavidinkugler indeholder kovalent bundet streptavidin og er tilgængelige med lav, medium eller høj nominel biotinbindingskapacitet. Vælg den biotinbindende kapacitet, der er nødvendig for at optimere din applikation.
Biotinbindingskapacitet på 4500 til 5500 pmol/mg perler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 % faststof (10 mg/ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Immunoassays, cDNA-bibliotekskonstruktion, Indfangning af biotinylerede mål
Mængde 100 ml
Diameter (metrisk) 1 μm