Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin magnetisk perle, medium biotinbindingskapacitet
Artikelnummer. p-6838066 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
100 ml
Unit Size:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11885012 100 ml Hver
10558045 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11885012 Supplier Cytiva Supplier No. 30152104010350
Deres blomkålslignende struktur giver Sera-Mag perler høj bindeevne. Sera-Mag Streptavidinkugler indeholder kovalent bundet streptavidin og er tilgængelige med lav, medium eller høj nominel biotinbindingskapacitet. Vælg den biotinbindende kapacitet, der er nødvendig for at optimere din applikation.
Biotinbindingskapacitet på 3500 til 4500 pmol/mg perler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 1 % faststof (10 mg/ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Immunoassays, cDNA-bibliotekskonstruktion, Indfangning af biotinylerede mål
Mængde 100 ml
Diameter (metrisk) 1 μm