Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Streptavidin magnetisk perle, medium biotinbindingskapacitet
Artikelnummer. 11885012 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11885012 100 ml Hver
10558045 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11885012 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 30152104010350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38790.00 DKK
    31129.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 7661.00 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Deres blomkålslignende struktur giver Sera-Mag perler høj bindeevne. Sera-Mag Streptavidinkugler indeholder kovalent bundet streptavidin og er tilgængelige med lav, medium eller høj nominel biotinbindingskapacitet. Vælg den biotinbindende kapacitet, der er nødvendig for at optimere din applikation.
Biotinbindingskapacitet på 3500 til 4500 pmol/mg perler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 % faststof (10 mg/ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Immunoassays, cDNA-bibliotekskonstruktion, Indfangning af biotinylerede mål
Mængde 100 ml
Diameter (metrisk) 1 μm