Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag Streptavidin-coatede magnetiske partikler
Artikelnummer. 11875012 Shop alle Cytiva produkter
Bindende Ejendom:
2500 til 3500 (lav) pmol pr. mg
3500 til 4500 (Med.) pmol pr. mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11875012
Brand: Cytiva 30152104010150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udviser høj affinitet for biotinylerede målmolekyler. Cytiva Sera-Mag Streptavidin-coated magnetiske partikler kombinerer hurtig reaktionskinetik og lav ikke-specifik binding for øget gennemløb og præcision. Kan bruges som en universel basispartikel til belægning af ligander til partikeloverfladen.
  • Ideel til immunoassay og molekylærbiologiapplikationer, herunder prøveforberedelse og assayudvikling til genomik og proteomik
  • Tilgængelig med forskellige nominelle biotinbindingskapaciteter til optimering af assayudvikling
  • Lav dissociationskonstant til tæt bundne ligander
  • Lav uspecifik binding for større præcision og nøjagtighed
  • Jævn streptavidinbelægning for pålidelige resultater
  • Ensartet, nominel diameter μpå 1 m giver et stort overfladeareal og fremragende parti-til-parti-reproducerbarhed
Streptavidin-coating mål biotinylerede molekyler
Forbindelser, der er vanskelige at fæstne til partikeloverflader på konventionelle måder, kan være modtagelige for biotinylering. Sera-Mag Streptavidin-coatede magnetiske partikler giver en høj biotinbindingskapacitet sammen med en stærk affinitet for målrettede, biotinmærkede molekyler. Hurtige magnetiske reaktionstider og stabil fysisk integritet
Kernen af partiklen er fremstillet af en fri radikal emulsionspolymerisation af styren og syremonomer. Et lag af magnetit belægges derefter på denne kerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Ejendom 3500 til 4500 (Med.) pmol pr. mg
Indhold og opbevaring 4 °C
Mængde 5 mL
Diameter (metrisk) 1 μm