Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag Streptavidin-coatede magnetiske partikler
Shop alle Cytiva produkter
Bindende Ejendom:
2500 til 3500 (lav) pmol pr. mg
3500 til 4500 (Med.) pmol pr. mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ideel til immunoassay og molekylærbiologiapplikationer, herunder prøveforberedelse og assayudvikling til genomik og proteomik
- Tilgængelig med forskellige nominelle biotinbindingskapaciteter til optimering af assayudvikling
- Lav dissociationskonstant til tæt bundne ligander
- Lav uspecifik binding for større præcision og nøjagtighed
- Jævn streptavidinbelægning for pålidelige resultater
- Ensartet, nominel diameter μpå 1 m giver et stort overfladeareal og fremragende parti-til-parti-reproducerbarhed
Kernen af partiklen er fremstillet af en fri radikal emulsionspolymerisation af styren og syremonomer. Et lag af magnetit belægges derefter på denne kerne.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Ejendom | 2500 til 3500 (lav) pmol pr. mg |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Mængde | 5 mL |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |