Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Streptavidin magnetiske perler
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tilgængelig med et biotinbindingsområde på 3500-4500 pmol/mg
- Deres blomkålslignende struktur giver Sera-Mag perler høj bindeevne
- Kombiner hurtig reaktionskinetik og lav, ikke-specifik binding for øget gennemløb og præcision i sådanne immunoassay- og molekylærbiologiapplikationer som prøveforberedelse og assayudvikling til genomik og proteomik
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 % faststof (10 mg/ml) |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Immunoassays, cDNA-bibliotekskonstruktion, Indfangning af biotinylerede mål |
| Mængde | 1 mL |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |