Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Streptavidin-blokerede magnetiske partikler
Shop alle Cytiva produkter
Emballage:
1 ml
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Emballage | 1 ml |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |