Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Streptavidin-blokerede magnetiske partikler
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | 4 °C |
| Oversigt | Sera-Mag Magnetiske perler |
| Materiale | Magnetit |
| Emballage | 100 mL |
| Mængde | 100 mL |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |