Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G magnetiske perler
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 ml
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
5ml
Beskrivelse
- Deres blomkålslignende struktur giver Sera-Mag perler høj bindeevne
- Hurtig og nem IgA-rensning og IgG-rensning
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1 % faststof (10 mg/ml) |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Affinitetsrensning |
| Mængde | 5 ml |
| Diameter (metrisk) | 1 μm |