Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads™ Protein A/G magnetiske perler
Artikelnummer. 15742442 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 mL
5 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
1ml
5ml
Artikelnummer. 15742442
Brand: Cytiva 17152104010350
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giv en hurtig, bekvem metode til manuel og automatiseret magnetisk isolering af IgA- og IgG-proteiner ved hjælp af affinitetsbinding. Perlerne kan bruges med det bredeste udvalg af antistofarter og underklasser (selv når underklasseidentiteten ikke er blevet bestemt).
  • Deres blomkålslignende struktur giver Sera-Mag perler høj bindeevne
  • Hurtig og nem IgA-rensning og IgG-rensning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 % faststof (10 mg/ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Affinitetsrensning
Mængde 100 mL
Diameter (metrisk) 1 μm