Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Amin-blokerede partikler
Artikelnummer. 11834962 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11834962
Brand: Cytiva 19152104010150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reducer uønsket proteinadsorption. Cytiva Sera-Mag SpeedBeads Amin-blokerede partikler reagerer dobbelt så hurtigt og har et ikke-overfladeaktivt, ikke-proteinblokerende reagens. De er det ideelle valg til molekylærbiologi, nukleinsyreisolering, forskning og klinisk diagnostiske immunoassays.
Sera-Mag SpeedBeads Amin-blokerede partikler kombinerer en hurtig magnetisk responstid og høj bindingskapacitet med et stort overfladeareal, høj følsomhed, stabilitet, fysisk integritet og hurtig reaktionskinetik.
  • Ikke-overfladeaktivt, ikke-proteinblokerende reagens giver meget lav ikke-specifik binding af proteiner fra prøvematrixen
  • Hurtig reaktionskinetik øger gennemløb og præcision og muliggør også hurtigere bevægelse gennem viskøse opløsninger
  • Unik blomkålslignende overflade giver øget areal til bindingsreaktioner sammenlignet med glatte overfladepartikler
  • Ensartet, nominel 1 μm diameter giver fremragende parti-til-parti-reproducerbarhed
Sera-Mag SpeedBeads Reager dobbelt så hurtigt
Kernen af partiklen er lavet af en fri radikal emulsionspolymerisation af styren og syremonomer. To lag magnetit er belagt på denne kerne, hvilket resulterer i hurtigere magnetiske responstider. Overfladen blokeres derefter med en ikke-overfladeaktivt, ikke-proteinbaseret metode, for at forhindre uspecifik binding af proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10mg/ml
Indhold og opbevaring 4 °C
Mængde 5 ml
Diameter (metrisk) 1 μm