Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Vælge
Artikelnummer. p-7147248 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 ml
60 ml
450 ml
Artikelnummer. 16407655
Brand: Cytiva 29343045
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Leverer selektiv binding af DNA-fragmenter til brug med næste generations sekventering (NGS ) og PCR-oprydning.
Sera-Mag Vælg PCR-oprydning og størrelsesvalgsreagens kombinerer de exceptionelle bindingsegenskaber Sera-Mag Carboxyl Speedbeads med en optimeret bindingsopløsning i en klar-til-brug formulering. DNA-størrelsesområdet, der er isoleret fra processen, kan skræddersyes til at passe ’til brugerens slutkrav ved at justere mængden af reagens, der blandes med en fast prøvevolumen.
  • Brug et enkelt reagens til PCR-oprydning og valg af størrelse
  • Kontroller nemt, hvilken størrelse DNA der bevares eller elimineres ved at tilføje forskellige forhold mellem Sera-Mag Vælg til din prøve, aktiver NGS bibliotek og PCR fragment oprydning, samt dobbelt størrelse udvalg af biblioteker
  • Bruger de samme protokoller som eksisterende reagenser, så det kan integreres direkte i eksisterende arbejdsgange med minimal afbrydelse
  • Sera-Mag Select leverer stram fordeling i størrelsesvalg til genvinding af specifikke fragmentstørrelser med højt udbytte
  • Velegnet til manuel, høj gennemstrømning og automatiserede arbejdsgange
  • Sera-Mag Select skal opbevares i køleskabet mellem 2 °C til 8 °C - Må ikke fryses - Opbevares opretstående og opbevares tæt lukket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Testet funktionelt i størrelsesvalg
Mængde 5 ml