Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Vælge
Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
5 ml
60 ml
450 ml
Beskrivelse
Sera-Mag Vælg PCR-oprydning og størrelsesvalgsreagens kombinerer de exceptionelle bindingsegenskaber Sera-Mag Carboxyl Speedbeads med en optimeret bindingsopløsning i en klar-til-brug formulering. DNA-størrelsesområdet, der er isoleret fra processen, kan skræddersyes til at passe ’til brugerens slutkrav ved at justere mængden af reagens, der blandes med en fast prøvevolumen.
- Brug et enkelt reagens til PCR-oprydning og valg af størrelse
- Kontroller nemt, hvilken størrelse DNA der bevares eller elimineres ved at tilføje forskellige forhold mellem Sera-Mag Vælg til din prøve, aktiver NGS bibliotek og PCR fragment oprydning, samt dobbelt størrelse udvalg af biblioteker
- Bruger de samme protokoller som eksisterende reagenser, så det kan integreres direkte i eksisterende arbejdsgange med minimal afbrydelse
- Sera-Mag Select leverer stram fordeling i størrelsesvalg til genvinding af specifikke fragmentstørrelser med højt udbytte
- Velegnet til manuel, høj gennemstrømning og automatiserede arbejdsgange
- Sera-Mag Select skal opbevares i køleskabet mellem 2 °C til 8 °C - Må ikke fryses - Opbevares opretstående og opbevares tæt lukket
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Til brug med (applikation) | Testet funktionelt i størrelsesvalg |
| Mængde | 60 ml |