Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnetiske perler
Artikelnummer. p-6838064 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12305793 1 ml Hver
12628335 5 ml Hver
12638335 100 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12305793 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 38152103011150
Velegnet til indfangning eller isolering af mRNA fra en række forskellige kilder. På grund af deres blomkålslignende struktur, Sera-Mag perler har høj bindeevne. Oligo dT magnetiske perler indeholder kovalent bundet oligo(dT)14.
  • Kolloidt stabil og vil forblive i suspension i længere perioder i fravær af et magnetfelt
  • Høj bindeevne
  • 1,0 μm diameter
  • Højt oligo-dT-indhold til mRNA-binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 % faststof (10 mg/ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) mRNA oprensning
Mængde 1 ml
Diameter (metrisk) 1 μm