Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Oligo d(T) Magnetiske perler
Artikelnummer. 12628335 Shop alle Cytiva produkter
Mængde:
1 ml
5 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12628335
Brand: Cytiva 38152103010150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Velegnet til indfangning eller isolering af mRNA fra en række forskellige kilder. På grund af deres blomkålslignende struktur, Sera-Mag perler har høj bindeevne. Oligo dT magnetiske perler indeholder kovalent bundet oligo(dT)14.
  • Kolloidt stabil og vil forblive i suspension i længere perioder i fravær af et magnetfelt
  • Høj bindeevne
  • 1,0 μm diameter
  • Højt oligo-dT-indhold til mRNA-binding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 % faststof (10 mg/ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) mRNA oprensning
Mængde 5 ml
Diameter (metrisk) 1 μm