Få mere at vide
Cytiva Sera-Mag™ Carboxylatmodificerede magnetiske perler, hydrofile
Artikelnummer. p-6838062 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
15 ml
100 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11588712 15 ml Hver
11834982 100 ml Hver
11844982 1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11588712 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 24152105050250
Fremragende til at koble oligoer eller proteiner direkte til perler. Deres blomkålslignende struktur giver Sera-Mag perler høj bindeevne. Carboxylgrupperne på disse magnetitperler med enkelt skal kan aktiveres ved standard EDC/EDAC-kemi til at reagere med frie aminogrupper og danne amidbindinger.
  • Høj bindeevne
  • 1,0 μm diameter
  • Højt indhold af carboxylsyre til binding til binding af DNA og proteiner
  • Hydrofil perle baseret på tværbindingskrav til indkapslingslaget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 % faststof (50 mg/ml)
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) DNA-prøveforberedelse, Proteinrensning
Mængde 15 ml
Diameter (metrisk) 1 μm