Få mere at vide
VELP Scientifica SER 158 Series Automatisk Solvent Extractor
Artikelnummer. 17587566 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Dimensioner (D x B x H):
358 x 546 x 570 mm
546 x 546 x 570 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (D x B x H)
17587566 546 x 546 x 570 mm
15783619 358 x 546 x 570 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17587566 Leverandør VELP Scientifica Leverandørnr. S303A0380
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Fuldautomatisk og sky-aktiveret varmeopløsningsmiddel-ekstraktor, for sikkerhed, hurtig, præcis og pålidelig bestemmelse af ekstraherbart stof.
FAST UDTAGNING
Den automatiske ekstraktionsproces fuldender fuldstændig uovervåget analyse i henhold til Randall-metoden, der er fem gange hurtigere end traditionel Soxhlet. Højhastighedsvarmepladerne i glaskeramik sikrer hurtig opløsningsmiddelkogning.
MINIMUM FORBRUG AF OPLOSSINGSMIDDEL
De patentanmeldte titaniumkondensatorer garanterer en uovertruffen genvinding af opløsningsmidler på mere end 90 %, som opsamles i en afkølet genvindingstank.
HØJ PRODUKTIVITET OG ALSIDIGHED
Den kraftfulde ControlPad er i stand til at styre op til 4 SER 158 enheder (3 eller 6 positioner) uafhængigt, hvilket gør det muligt at øge antallet af enheder i overensstemmelse med gennemstrømningsbehovet.
MAKSIMAL SIKKERHED
  • SolventXpress™ sikrer nul eksponering for opløsningsmidler
  • SafeEnd™ forhindrer overophedning og forbrænding af opløseligt stof
  • Fjernanalyseafbrydelse og øjeblikkelige meddelelser gennem VELP Ermes
LET AT BRUGE
SER 158-serien gør ekstraktion af varme opløsningsmidler let og hurtig:
  • Forudindstillet bibliotek af metoder og mulighed for at tilføje nye og markere foretrukne metoder
  • Flersproget support Balanceforbindelse til automatisk resultatberegning
  • Barcorde-læser for at reducere risikoen for fejl
SMART INSTRUMENT
SER 158 er designet til at arbejde uden opsyn 24/7 med Load and Go-teknologier, hvilket minimerer nødvendig operatørindgreb. Takket være VELP Ermes forbindelse er det muligt at overvåge analysen og blive underrettet, når som helst og hvor som helst.
Tekniske data
Type Accelereret opløsningsmiddeludtrækker
Dimensioner (D x B x H) 546 x 546 x 570 mm
Spænding 115/230 V