Få mere at vide
Sekvensanalysesoftware v7.0, indledende licens
Artikelnummer. 17759974 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 licens
Artikelnummer. Mængde
17759974 1 licens
1 options
Artikelnummer. 17759974 Leverandør ABI Applied Biosystems Leverandørnr. A38876
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Denne software gør det muligt for brugere at basecall, trimme, vise, redigere og udskrive data fra hele vores linje af kapillære DNA-sekventeringsinstrumenter til dataanalyse og kvalitetskontrol.
  • Få længere læselængder, flere baser af høj kvalitet og øget nøjagtighed i 5'-enden
  • Få øget nøjagtighed i områder med lave signal-til-støj-forhold eller med unormale signalartefakter såsom pigge eller farveklatter
  • Bestem kvaliteten af dine data ved hjælp af overlegne metrics fra basecalling-kvalitetsværdier
  • Fremskynd kvalitetskontrol ved hjælp af analyserapporter med analysestatistikker
  • Filtrer sekvensen af lav kvalitet fra automatisk med sekvenstrimning
Længere læselængder med højkvalitets basepar
  • Vores væsentligt forbedrede basecalling-algoritme, KB basecaller, giver nu brugere op til 100 flere baser af høj kvalitet end andre basecalling-algoritmer
  • Få længere læselængder med højkvalitets basepar, blandet basecalling med kvalitetsværdi og nøjagtig basecalling af normalt svære at sekvensere korte PCR-fragmenter
Gennemgå nemt sekventeringsresultater med kvalitetsværdier
  • Denne software gør det muligt for brugere at tilpasse og farvekode rækken af kvalitetsværdier til at repræsentere lav-, medium- og højkvalitetsbaser
  • På denne måde, når basecalleren identificerer hver base og tildeler den en kvalitetsværdi, er alt hvad du skal gøre at se på farvekoden for nemt at gennemgå, kassere eller acceptere den
  • Derudover trimmer softwaren enderne af lavkvalitetsbaser, udtoner dem på brugergrænsefladen for nem identifikation og beregner en prøvescore, som er den gennemsnitlige kvalitetsværdi for alle baserne i det ikke trimmede område
Reducer datascreeningstid
  • Eliminer manuel gennemgang af sekventeringsdatabatcher
  • Med softwarens kvalitetskontrolrapporter (QC) kan du få læselængde og prøvescore (gennemsnitlig QV af baser i det klare område) for hver prøvefil, hvilket gør det muligt for brugerne at sortere data efter kvalitet
  • Og for at gøre gennemgang af data endnu nemmere, er hver QC-rapport hyperlinket tilbage til dens kildedata
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Softwaretype Sekventeringsdataanalyse
Indhold og opbevaring Software/CD
Dataindtastning CE-sekventering (.ab1-filer)
Licens Initial
Operativsystem Windows 10 Pro/IoT, Windows 7 Pro
Produkttype Sequencing Analysis Software V7.0 Initial License
Mængde 1 licens
Software kategori Understøtter filer fra alle AB Genetiske analyser
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.