Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit, 96-brønds
Artikelnummer. 10299424 Shop alle Applied Biosystems produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10299424
Brand: Applied Biosystems™ 4328639
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brugervenlige, forudindlæste optiske reaktionsplader med 96 brønde gør det muligt for brugerne at kalibrere standardblokken med 96 brønde PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem hurtigt og nemt.
Denne Applied Biosystems™ brugervenligt kit etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™ , JOE™ , NED™,ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , TET™ , og VIC™ farvestoffer på standardblokken med 96 brønde ABI PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem. Sequence Detection Systems Spectral 96-brønds kalibreringssæt inkluderer tre optiske 96-brønds reaktionsplader: en forudindlæst og forseglet baggrundsplade og to forudindlæste og forseglede spektralkalibreringsplader med otte separate farvestofstandarder. Brug din tid på forskning - ikke instrumentkalibrering Dette sæts brugervenlige, forudindlæste optiske reaktionsplader med 96 brønde gør det muligt for brugere at kalibrere standardblokken med 96 brønde. ABI PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem hurtigt og nemt. Indsæt reaktionspladerne under systeminstallationen, og systemet opsamler automatisk farvestofstandardens spektrale information. Systemets applikationsalgoritme bruger derefter kalibreringsoplysningerne til at sikre nøjagtig dataanalyse.
  • 96-brønds eller 384-brønds optiske reaktionsplader forudfyldt med farvestoffer (FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , TET™ , og VIC™ ) leveres til hurtig og nem kalibrering af ABI PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem
  • Nem at bruge og giver nøjagtig skelnen mellem fluorescenssignalet fra individuelle farvestoffer i reaktionsblandingen
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Udløbsdato: 12 måneder fra leveringsdatoen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en baggrundsplade og to spektralkalibreringsplader indeholdende otte farvestofstandarder (FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , TET™ , VIC™ ).
Opbevares ved -15 til 25 °C. Beskyt mod lys.
Udløbsdato: 12 måneder fra leveringsdatoen
Kalibreret farvestof FAM, JOE , NED , ROX , TAMRA™ , TET™ , VIC , SYBR™ Grøn
Til brug med (udstyr) 7900HT system
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Spektralkalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Oversigt 96-brøndsplade
Mængde 1 x 96-brønds plade
Kalibreringstype Spektral kalibrering