Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sequence Detection Systems Spectral Calibration Kit, 384-brønd
Artikelnummer. 10239674 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 384-brønds plader
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10239674 2 x 384-brønds plader Hver
1 options
Artikelnummer. 10239674 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4323977
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brugervenlige, forudindlæste, 96-brønds optiske reaktionsplader gør det muligt for brugere at kalibrere 384-brønds blokken i 7900HT sekvensdetektionssystemet hurtigt og nemt.
Denne Applied Biosystems™ brugervenligt kit etablerer de rene farvestofspektre og multikomponentværdier for FAM™ , JOE™ , NED™,ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , TET™ , og VIC™ farvestoffer på 7900HT Sequence Detection System. Sequence Detection Systems Spectral 384-brønds kalibreringssæt inkluderer to optiske 384-brønds reaktionsplader: en forudindlæst og forseglet baggrundsplade og en forudindlæst og forseglet spektral kalibreringsplade med otte separate farvestofstandarder. Brug din tid på forskning - ikke instrumentkalibrering Dette kits brugervenlige, forudindlæste optiske reaktionsplader med 96 brønde gør det muligt for brugere at kalibrere 384-brønds blokken i 7900HT sekvensdetektionssystemet hurtigt og nemt. Indsæt reaktionspladerne under systeminstallationen, og systemet opsamler automatisk farvestofstandardens spektrale information. Systemets applikationsalgoritme bruger derefter kalibreringsoplysningerne til at sikre nøjagtig dataanalyse.
  • 96-brønds eller 384-brønds optiske reaktionsplader forudfyldt med farvestoffer (FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , TET™ , og VIC™ ) leveres til hurtig og nem kalibrering af ABI PRISM™ 7900HT sekvensdetektionssystem
  • Nem at bruge og giver nøjagtig skelnen mellem fluorescenssignalet fra individuelle farvestoffer i reaktionsblandingen
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Ordreinfo
Udløbsdato: 12 måneder fra leveringsdatoen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder en baggrunds- og en spektralkalibreringsplade med otte farvestofstandardplader (FAM™ , JOE™ , NED™ , ROX™ , SYBR™ Grøn, TAMRA™ , TET™ , og VIC™ ).
Opbevares ved -15 til 30 °C. Beskyt mod lys.
Udløbsdato: 12 måneder fra leveringsdatoen
Kalibreret farvestof FAM, JOE , NED , ROX , TAMRA™ , TMR (Tetramethylrhodamin), VIC , SYBR™ Grøn
Til brug med (udstyr) AB 7900 HT 384-brønds system
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype Spektralkalibreringssæt
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Forsendelsestilstand Tøris
Oversigt 384-brønds plade
Mængde 2 x 384-brønds plader
Kalibreringstype Spektral kalibrering