Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sequence Detection System v2.4 Enterprise Edition
Artikelnummer. 15830363 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 software
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15830363 1 software Hver
1 options
Artikelnummer. 15830363 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4350490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Sequence Detection System (SDS) Software v2.
Funktioner af SDS-software:
  • Assisteret T m Opkald
  • Mulighed for at oprette og gemme analyseskabeloner på en per detektor basis til brug med andre plader
  • Autoanalyse af plader indeholdende analyseindstillinger
  • Forbedringer i amplifikationsplotvisninger, herunder muligheden for at se plots efter prøve og mål, samt en skifte til lineær/log-visning
  • Mulighed for at få adgang til pladeværktøjsapplikationen fra hovedmenuen
  • Mulighed for at eksportere resultaterne eller data fra op til 50 plader på én gang, samt et udvalg af resultatkolonner til eksport, ved hjælp af batch-eksportværktøjet
  • Evne til at opsætte standardkurvefortyndinger til AQ-eksperimenter med en guide
  • Mulighed for at skifte køredokumenter fra AQ- til RQ-format og omvendt
Standard- og Enterprise-udgaver
Standardversionen af SDS-software til 7900HT Fast Real-Time PCR-systemet bruger to automatiseringssoftwareværktøjer Plate —Utility og Automation Controller —til fuldt ud at automatisere high-throughput-applikationer til genekspression og SNP-genotypebestemmelse, hvilket kræver minimal brugerintervention.
Enterprise Edition af SDS Software er en højkapacitetsapplikation til lagring, organisering og analyse af store mængder genekspression og genotypedata på 7900HT Fast Real-Time PCR System
  • Opgrader til Oracle Database 11 g
  • Procesbaserede kvalitetsflag for øget kvalitetskontrol, problemmeddelelse, filtrering og fejlfinding
  • Forbedrede gennemgangs- og datagruppeværktøjer
  • Wizard-baseret pladedokumentoprettelse
  • Understøttelse af plus/minus analyser
  • Omkonstrueret SDS Automation Controller
  • Mulighed for at gemme plader oprettet ved hjælp af skabelon-batch-værktøjet direkte i databasen
Enterprise-databasen giver brugerne mulighed for at behandle op til 5.000 x 384-brønds plader (384 markører i alt), hvilket svarer til 1,92 millioner genotyper. Ved at bruge Relative Quantitation (RQ) Manager kan kunder også behandle 200 x 384-brøndsplader (96 detektorer med firdobbelte datapunkter pr. multiplekset endogen kontrol), hvilket svarer til 153.600 datapunkter.
Understøttelse af 21 CFR Part 11-krav
SDS Software Enterprise Edition er den eneste udgave af SDS-software, der hjælper med at understøtte 21 CFR Part 11-krav, der giver sikkerhed, revisionsfunktioner, elektroniske signaturer og elektronisk registrering. Disse funktioner eliminerer traditionelle papirregistreringer og reducerer sårbarheden over for signatursvig og rapporteringsfejl, hvilket øger hastigheden af informationsudveksling og datasøgning. Resultaterne er reducerede lageromkostninger, bedre dataintegration og overlegen produktkvalitet.
Kun til forskningsbrug. Ikke beregnet til terapeutisk eller diagnostisk brug hos dyr, mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Softwaretype Realtids PCR-dataanalyse
Indhold og opbevaring 1 softwaresæt
Format 384-brønds plade
Til brug med (udstyr) Applied Biosystems 7900HT Fast Real Time PCR-system
Produkttype Sequence Detection System (SDS) Software
Mængde 1 software
Software kategori Software