Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sequence Detection Primer
Artikelnummer. 12015030 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
10.000 pmol
130.000 pmol
80.000 pmol
Pakningsstørrelse:
130000pmol
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12015030 10.000 pmol Hver
10565677 80.000 pmol Hver
15592413 130.000 pmol 130000pmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12015030 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4304970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    497.00 DKK
    457.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 39.35 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Sequence Detection Primer
Disse umærkede primere kan bruges med TaqMan™ prober i enhver realtids PCR-applikation. Vælg mellem tør og in-solution formateret levering. Alle primere er afsaltede.
Disse umærkede primere kan bruges sammen med TaqMan™ sonder i enhver real-time PCR-applikation. Vælg mellem tør og i opløsning formateret levering. Alle primere afsaltes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex
Produkttype Sekvenseringsprimer
Indhold og opbevaring 1 rør indeholdende en umærket primer i opløsning eller tørret ned.
Opbevares ved -15 °C til -25 °C
Oprensningsmetode Afsaltet
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Primer Umærket
Mængde 10.000 pmol
Produktlinje Applied Biosystems
Til brug med (applikation) Realtids PCR-applikationer
Form Flydende eller tørret ned