Beskrivelse
Disse umærkede primere kan bruges med TaqMan™ prober i enhver realtids PCR-applikation. Vælg mellem tør og in-solution formateret levering. Alle primere er afsaltede.
Disse umærkede primere kan bruges sammen med TaqMan™ sonder i enhver real-time PCR-applikation. Vælg mellem tør og i opløsning formateret levering. Alle primere afsaltes.
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex |
| Produkttype | Sekvenseringsprimer |
| Indhold og opbevaring | 1 rør indeholdende en umærket primer i opløsning eller tørret ned. Opbevares ved -15 °C til -25 °C |
| Oprensningsmetode | Afsaltet |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Primer | Umærket |
| Mængde | 80.000 pmol |
| Produktlinje | Applied Biosystems |
| Til brug med (applikation) | Realtids PCR-applikationer |
| Form | Flydende eller tørret ned |