Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 13 enheder/μ L |
| Oversigt | Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase, 1000 enheder, 13 enheder/μ L Koncentration, genetisk konstrueret form af T7 DNA-polymerase, 7,5 pH, 37 °C Optimal temperatur |
| Til brug med (applikation) | Sequencing |
| Polymerase | Genetisk konstrueret form for T7 DNA-polymerase |
| Produkttype | Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase |
| Mængde | 1000 U |
| Renhed | 0.95 |
Må kun benyttes til forskningsformål.