Få mere at vide
Applied Biosystems™ Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase
Artikelnummer. 15809896
Skift visning
Mængde:
1000 U
200 U
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15809896 200 U Hver
15819896 1000 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15809896 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 70775Y200UN
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Sequenase™ Version 2.0 DNA-polymerase er en gensplejset form for T7 DNA-polymerase. I modsætning til vildtype-enzymet har det praktisk talt ingen 3'→ 5' exonukleaseaktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Koncentration 13 enheder/μ L
Oversigt Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase, 200 enheder, 13 enheder/μ L Koncentration, genetisk konstrueret form af T7 DNA-polymerase, 7,5 pH, 37 °C Optimal temperatur
Til brug med (applikation) Sequencing
Polymerase Genetisk konstrueret form for T7 DNA-polymerase
Produkttype Sequenase Version 2.0 DNA-polymerase
Mængde 200 U
Renhed 0.95
Må kun benyttes til forskningsformål.